Få mere at vide
Globe Scientific Serologisk pipetteropbevaringshylde
Artikelnummer. 31921924 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Rød
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
31921924 Hvid
31921938 Blå
31923616 Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31921924 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 1685W
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Fire vinklede rum beskytter og organiserer glas- eller plastik-serologiske pipetter
  • Holdbar ABS-konstruktion for ridsebestandighed og nem rengøring
  • Stærke magneter på begge sider for sikker montering på de fleste metaloverflader
  • Rack kan stå på flade overflader uden montering
  • To inkluderede tilbehør holder pipetfyldere og løg inden for rækkevidde
  • Sidevinduer gør det nemt at se pipetstørrelse og inventar
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder Serologiske Pipetter
Materiale ABS med monteringsmagneter
Stillinger 4
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke-steril
Produkttype Sidemonteret pipetholder
Hylder 4 etager
Højde (metrisk) 395 mm
Array 1 x 4
Bredde (metrisk) 85 mm