Få mere at vide
BRANDTECH™ seripettor™ pro pumpesamling
Artikelnummer. 15643987 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
15643987 2 ml
1 options
Artikelnummer. 15643987 Leverandør BRANDTECH™ Leverandørnr. 704551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 DKK
    964.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 55.80 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For seripettor™ pro aktueringsenhed
  • PPO
  • PEI (UV-beskyttelse)
  • Hastaloy løftefjeder
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Produkttype Pumpesamling
    Volumen (metrisk) 2 ml