Få mere at vide
R&D Systems™ Serine/threonine-protein kinase NIM1 Recombinant Protein Antigen
Artikelnummer. 18028888 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0,1 ml
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18028888 0,1 ml 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18028888 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP214254PEP
A Novus product, part of R&D Systems. Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human NIM1. The Serine/threonine-protein kinase NIM1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Serine/threonine-protein kinase NIM1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP2-14254. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gen-id (Entrez) 167359
Arter Human
Produktlinje Novus
Oprensningsmetode Chromatography
Renhed >80%
Koncentration 0.5mg/mL
Indhold og opbevaring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Til brug med (applikation) Blocking/Neutralizing, Control
Gen symbol NIM1
Etikettype Unlabeled
Molekylvægt (g/mol) 32kDa
Produkttype Serine/threonine-protein kinase NIM1
Mængde 0,1 ml
Regulatorisk status RUO
Kilde E.Coli
Specifik reaktivitet This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-14254. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Immunogen RDSVESGCQTESSKEGEEGQPRQLTPFEKLTQDMSQDEKVVREITLGKRIGFYRIRGEIGSGNFSQVKLGIHSLTKEKVAIKILDKTKLDQKTQRLLSREISSMEKLHHPNIIRLYEVVETL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.