Få mere at vide
Serine (L-Serine), Mikromol™
Artikelnummer. 17947784
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17947784 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17947784 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0359.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Serine (L-Serine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Serine
CAS 56-45-1
Analyt- eller komponentnavne L-Serine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H7 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Serine, (S)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid,, (-)-Serine, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, (S)-Serine, (S)-alpha-Amino-beta-hydroxypropionic acid, 1: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 225: PN: EP2071334 SEQID: 242 claimed protein, 225: PN: WO2009077864 SEQID: 242 claimed protein, 6: PN: WO2012061268 SEQID: 6 claimed protein, L-(-)-Serine, L-3-Hydroxy-2-aminopropionic acid, L-Ser, beta-Hydroxy-L-alanine
InChI formel InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
SMIL N[C@@H](CO)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-hydroxypropansyre
Molekylvægt (g/mol) 105.09
Mængde 250 mg
Formel vægt 105,0426 g/mol