Få mere at vide
Serine (L-Serine), LoGiCal
Artikelnummer. 30457468
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457468 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457468 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0359.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Serine (L-Serine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Serine
CAS 56-45-1
Analyt- eller komponentnavne L-Serine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H7 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Serine, -2-amino-3-hydroxypropanoic acid,, (-)-Serine, -2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, -Serine, -alpha-Amino-beta-hydroxypropionic acid, 1: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 225: PN: EP2071334 SEQID: 242 claimed protein, 225: PN: WO2009077864 SEQID: 242 claimed protein, 6: PN: WO2012061268 SEQID: 6 claimed protein, L-(-)-Serine, L-3-Hydroxy-2-aminopropionic acid, L-Ser, beta-Hydroxy-L-alanine
InChI formel InChI=1 S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5 H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
SMIL N[C@@H](CO)C(=O)O
IUPAC navn (2 S)-2-amino-3-hydroxypropansyre
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 105.09
Mængde 10 mg
Formel vægt 105,0426 g/mol