Få mere at vide
BINDER™ VDL-seriens vakuumtørrekammer til brandfarlige opløsningsmidler
Artikelnummer. 16699682 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
119 l
24 l
55 l
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
16699682 24 l -
16659322 55 l -
16666483 119 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 16699682 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 96300009
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
VDL-seriens sikkerhedsvakuumtørrekamre sikrer maksimal sikkerhed ved tørring af organiske opløsningsmidler. Eksplosionsbeskyttet enhed med klassificering i henhold til ATEX direktiv 2014/34/EU: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X.
  • Temperaturområde: +9°C over omgivelsestemperatur til +220°C
  • Controller med digital visning af tryk og temperatur
  • Programstyret tørreovervågning med automatisk ventilation ved afslutning af processen
  • Intern datalogger, måleværdierne kan udlæses i åbent format via USB
  • 1 udvidelsesstativ i aluminium, kan tilpasses
  • Inert gasforbindelse
  • Universal adgangsport DN 16 - til introduktion af eksterne måleapparater
  • Sprængsikkert, fjedermonteret sikkerhedsglaspanel
  • Stort visningsvindue med mulighed for indvendig belysning
  • Computergrænseflade: Ethernet
  • 2 relæudgange, 24 V DC (maks. 0,4 A)
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,8 kubikfod
Kammermateriale Rustfrit stål
Oversigt VDL023-230 V, Standard, Series VDL - Vakuumtørrekamre til brændbare opløsningsmidler, 24 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 24 l
Temperatur (metrisk) 10 °C til 110 °C
Type Vakuumtørreovn
Vise TFT-berøring
Materiale Rustfrit stål
Model- VDL023-230 V
Antal hylder 2 std./4 maks.
Stiktype NEMA 5-20P
Vakuum rækkevidde 0 til 1100 mbar
Mål (D x B x H) Indvendig 285 x 295 x 285 mm
Dimensioner (L x B x H) 523 x 632 x 720 mm
Vægt (metrisk) 72 kg
Spænding 200/230 V
Watt 0.9 kW
Strømstyrke 3,9 A
Frekvens 50/60 Hz