Beskrivelse
- Temperaturområde: +9°C over omgivelsestemperatur til +220°C
- Controller med digital visning af tryk og temperatur
- Programstyret tørreovervågning med automatisk ventilation ved afslutning af processen
- Intern datalogger, måleværdierne kan udlæses i åbent format via USB
- 1 udvidelsesstativ i aluminium, kan tilpasses
- Inert gasforbindelse
- Universal adgangsport DN 16 - til introduktion af eksterne måleapparater
- Sprængsikkert, fjedermonteret sikkerhedsglaspanel
- Stort visningsvindue med mulighed for indvendig belysning
- Computergrænseflade: Ethernet
- 2 relæudgange, 24 V DC (maks. 0,4 A)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 1,9 kubikfod |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Oversigt | VDL056-230 V, Standard, Series VDL - Vakuumtørrekamre til brændbare opløsningsmidler, 55 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 55 l |
| Temperatur (metrisk) | 10 °C til 110 °C |
| Type | Vakuumtørreovn |
| Vise | TFT-berøring |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Model- | VDL056-230 V |
| Antal hylder | 2 std./5 maks. |
| Vis mere |