Få mere at vide
BINDER™ Serie UF V - Fryser med ultra-lav temperatur med klimaneutrale kølemidler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17813075 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
382 l
477 l
700 l
Model-:
UFV350-230V
UFV500-230 V
UFV500-230 VW
UFV700-230 V
UFV700-230 VW
Produktlinje:
Standard
Vandkøling
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model- Produktlinje Pakningsstørrelse
17813075 382 l UFV350-230V Standard Hver
15901102 477 l UFV500-230 V Standard Hver
16444479 477 l UFV500-230 VW Vandkøling Hver
15983042 700 l UFV700-230 V Standard Hver
16454479 700 l UFV700-230 VW Vandkøling -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17813075 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90200453
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Series UF V - Fryser med ultra-lav temperatu giver sikker opbevaring af prøver ved -90 °C. Den kombinerer enestående miljøvenlighed med et lavt energiforbrug, bekvem betjening og et individuelt sikkerhedskoncept.
  • Temperaturområde: -90°C til -40°C
  • Det laveste energiforbrug i sin klasse
  • Kraftig kaskadekompressor-køleenhed
  • Miljøvenlige kølemidler R-290 og R-170
  • Termisk isolering med unikke VIP'er med lang levetid (vakuumisoleringspaneler)
  • Innovativt dørpakningskoncept reducerer opbygning af is
  • Ergonomisk dørhåndtag
  • Rustfrit interiør lavet helt af rustfrit stål
  • Aftagelige inderdøre i rustfrit stål
  • 3 hylder i rustfrit stål giver fleksibel placering
  • Vandkøling (afhængig af version)
  • Nulspændingsalarmkontakt til internt alarmsystem
  • Intern datalogger, måleværdierne kan udlæses i åbent format via USB
  • Ethernet-grænseflade
  • 2 adgangsporte, 28 mm dia., bag
Tekniske data
Oversigt UFV350-230 V, standard, serie UF V - Ultralavtemperatur frysere med klimaneutrale kølemidler, 382L, 230 V 1∼ 50 Hz
Type Fryser med ultra-lav temperatur
Kapacitet (engelsk) 100,9 gallon
Kapacitet (metrisk) 382 l
Temperaturområde -40 °C til -86 °C
Dør stil Skummet
Antal døre 1
Skabsmateriale Rustfrit stål
Kammermateriale Rustfrit stål
Isolering En kombination af vakuumisoleringspaneler (V-teknologi) og CFC-fri polyurethanskumning
Hylder 3
Certificeringer/compliance CE, ISO 14001, UKCA
Stil Pladsbesparende
Vise LCD
Produktlinje Standard
Model- UFV350-230V
Vandafkølet Nej
Mål (D x B x H) Indvendig 486 x 605 x 1300 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 800 x 997 x 1966 mm
Overvågningsmuligheder Integrerede alarmsystemer
Strømstyrke 7 A
Stiktype NEMA 5-15 P
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Watt 1.6 kW
Kompressor Bundmonteret
Kølemiddel Trin 1: R290, Trin 2: R170
Vægt (metrisk) 226 kg
Holder 12