Få mere at vide
BINDER™ Serie UF V - Fryser med ultra-lav temperatur med klimaneutrale kølemidler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16444479 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
382 l
477 l
700 l
Model-:
UFV350-230V
UFV500-230 V
UFV500-230 VW
UFV700-230 V
UFV700-230 VW
Produktlinje:
Standard
Vandkøling
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model- Produktlinje Pakningsstørrelse
16444479 477 l UFV500-230 VW Vandkøling Hver
15901102 477 l UFV500-230 V Standard Hver
17813075 382 l UFV350-230V Standard Hver
15983042 700 l UFV700-230 V Standard Hver
16454479 700 l UFV700-230 VW Vandkøling -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 16444479 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90200349
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Series UF V - Fryser med ultra-lav temperatu giver sikker opbevaring af prøver ved -90 °C. Den kombinerer enestående miljøvenlighed med et lavt energiforbrug, bekvem betjening og et individuelt sikkerhedskoncept.
  • Temperaturområde: -90°C til -40°C
  • Det laveste energiforbrug i sin klasse
  • Kraftig kaskadekompressor-køleenhed
  • Miljøvenlige kølemidler R-290 og R-170
  • Termisk isolering med unikke VIP'er med lang levetid (vakuumisoleringspaneler)
  • Innovativt dørpakningskoncept reducerer opbygning af is
  • Ergonomisk dørhåndtag
  • Rustfrit interiør lavet helt af rustfrit stål
  • Aftagelige inderdøre i rustfrit stål
  • 3 hylder i rustfrit stål giver fleksibel placering
  • Vandkøling (afhængig af version)
  • Nulspændingsalarmkontakt til internt alarmsystem
  • Intern datalogger, måleværdierne kan udlæses i åbent format via USB
  • Ethernet-grænseflade
  • 2 adgangsporte, 28 mm dia., bag
Tekniske data
Oversigt UFV500-230 VW, Vandkøling, Serie UF V - Frysere med ultra-lav temperatur med klimaneutrale kølemidler, 477 L, 230 V 1 ∼ 50 Hz
Type Fryser med ultra-lav temperatur
Kapacitet (engelsk) 126 gallon
Kapacitet (metrisk) 477 l
Temperaturområde -40 °C til -86 °C
Dør stil Skummet
Antal døre 1
Skabsmateriale Rustfrit stål
Kammermateriale Rustfrit stål
Isolering En kombination af vakuumisoleringspaneler (V-teknologi) og CFC-fri polyurethanskumning
Hylder 3
Kapacitet (engelsk) hylde 110.2 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 50 kg
Certificeringer/compliance CE, ENERGY STAR, UKCA
Stil kabinet
Vise LCD
Produktlinje Vandkøling
Model- UFV500-230 VW
Vandafkølet Ja
Mål (D x B x H) Indvendig 606 x 605 x 1300 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 920 x 997 x 1966 mm
Overvågningsmuligheder Integrerede alarmsystemer
Strømstyrke 9 A
Stiktype NEMA 5-15 P
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Watt 1.6 kW
Kompressor Bundmonteret
Kølemiddel Trin 1: R290, Trin 2: R170
Vægt (metrisk) 247 kg
Holder 12