Få mere at vide
BINDER™ Serie UF V - Fryser med ultra-lav temperatur med klimaneutrale kølemidler
Shop alle BINDER produkter
Beskrivelse
- Temperaturområde: -90°C til -40°C
- Det laveste energiforbrug i sin klasse
- Kraftig kaskadekompressor-køleenhed
- Miljøvenlige kølemidler R-290 og R-170
- Termisk isolering med unikke VIP'er med lang levetid (vakuumisoleringspaneler)
- Innovativt dørpakningskoncept reducerer opbygning af is
- Ergonomisk dørhåndtag
- Rustfrit interiør lavet helt af rustfrit stål
- Aftagelige inderdøre i rustfrit stål
- 3 hylder i rustfrit stål giver fleksibel placering
- Vandkøling (afhængig af version)
- Nulspændingsalarmkontakt til internt alarmsystem
- Intern datalogger, måleværdierne kan udlæses i åbent format via USB
- Ethernet-grænseflade
- 2 adgangsporte, 28 mm dia., bag
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | UFV700-230 V, Standard, Serie UF V - Frysere med ultra-lav temperatur med klimaneutrale kølemidler, 700 L, 230 V 1 ∼ 50 Hz |
| Type | Fryser med ultra-lav temperatur |
| Kapacitet (engelsk) | 184,9 gallon |
| Kapacitet (metrisk) | 700 l |
| Temperaturområde | -40 °C til -86 °C |
| Dør stil | Skummet |
| Antal døre | 1 |
| Skabsmateriale | Rustfrit stål |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Isolering | En kombination af vakuumisoleringspaneler (V-teknologi) og CFC-fri polyurethanskumning |
| Vis mere |