Få mere at vide
BINDER™ Series MKT - Dynamic Climate Chambers, til hurtige temperaturændringer med udvidet lavtemperaturområde
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15985711 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
115 l
228 l
734 l
Dimensioner (L x B x H):
1000 x 915 x 1715 mm
1135 x 1000 x 1940 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15985711 228 l 1135 x 1000 x 1940 mm Hver
15933052 115 l 1000 x 915 x 1715 mm Hver
15943052 734 l 1620 x 1195 x 2005 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15985711 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90200386
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Temperaturen ligger mellem -70° C og 180° C, med den ekstra fordel ved naturlig simulering, er det, der gør BINDER MKT-serien er så unik. Samtidig opfylder dette miljøsimuleringskammer de allerhøjeste krav til præcision og ydeevne til cykliske temperaturtest.
  • Temperaturområde: -70° C til +180° C
  • 4 nulspændingsrelækontakter
  • APT.line™ forvarmningskammerteknologi
  • Programmerbar kondensbeskyttelse til testmateriale
  • Opvarmet vindue med indvendig LED-belysning
  • BINDER Multi Management software APT-COM™ Basic Edition
  • Fejlfindingssystem med visuelle og akustiske alarmer
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
  • Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
  • Adgangsport med silikonestik
  • Klasse 2 uafhængig justerbar temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
  • 4 hjul, to med bremser
  • Computerintegration: Ethernet
  • Justerbar rampefunktion
  • Integreret grafoptagelse
  • Realtidsur
  • Opvarmet låge
  • 1 stativ i rustfrit stål
  • Maksimalt antal stativer til (9020-0385): 4
  • Maksimalt antal stativer til (9020-0386): 6
  • Maksimalt antal stativer til (9020-0387): 6
  • Indvendigt kammer af rustfrit stål
  • CFC-frie kølemidler R-452A og R-23
  • Køling med kaskadekompressor køleenhed
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Oversigt MKT240-400 V, Standard, Series MKT - Dynamiske klimakamre til hurtige temperaturændringer med udvidet lavtemperaturområde, 228 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 228 l
Kammermateriale Rustfrit stål
Belysning Ingen belysning
Materiale Pulverlakeret koldvalset stål
Antal hylder 1
Stiktype CEE
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +180 °C
Type Temperaturtestkammer
Vise TFT-berøringsskærm
Model- MKT240-400 V
Mål (D x B x H) Indvendig 735 x 443 x 700 mm
Dimensioner (L x B x H) 1135 x 1000 x 1940 mm
Vægt (metrisk) 380 kg
Spænding 400 V
Watt 6.5 kW
Strømstyrke 16 A
Frekvens 50 Hz