Få mere at vide
BINDER™ Series MKT - Dynamic Climate Chambers, til hurtige temperaturændringer med udvidet lavtemperaturområde
Shop alle BINDER produkter
Kapacitet (metrisk):
115 L
228 L
734 L
Dimensioner (L x B x H):
1000 x 915 x 1715 mm
1135 x 1000 x 1940 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Temperaturområde: -70° C til +180° C
- 4 nulspændingsrelækontakter
- APT.line™ forvarmningskammerteknologi
- Programmerbar kondensbeskyttelse til testmateriale
- Opvarmet vindue med indvendig LED-belysning
- BINDER Multi Management software APT-COM™ Basic Edition
- Fejlfindingssystem med visuelle og akustiske alarmer
- Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
- Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
- Adgangsport med silikonestik
- Klasse 2 uafhængig justerbar temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
- 4 hjul, to med bremser
- Computerintegration: Ethernet
- Justerbar rampefunktion
- Integreret grafoptagelse
- Realtidsur
- Opvarmet låge
- 1 stativ i rustfrit stål
- Maksimalt antal stativer til (9020-0385): 4
- Maksimalt antal stativer til (9020-0386): 6
- Maksimalt antal stativer til (9020-0387): 6
- Indvendigt kammer af rustfrit stål
- CFC-frie kølemidler R-452A og R-23
- Køling med kaskadekompressor køleenhed
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) hylde | 40 kg |
| Oversigt | MKT720-400 V, Standard, Series MKT - Dynamiske klimakamre til hurtige temperaturændringer med udvidet lavtemperaturområde, 734 L, 400 V 3∼ 50 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 734 L |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Belysning | Ingen belysning |
| Materiale | Pulverlakeret koldvalset stål |
| Antal hylder | 1 |
| Stiktype | CEE |
| Temperaturområde (metrisk) | -70 °C til +180 °C |
| Type | Temperaturprøvekammer |
| Vis mere |