Få mere at vide
BINDER™ Series MKF - Dynamic Climate Chamber, til hurtige temperaturændringer med fugtighedskontrol
Shop alle BINDER produkter
Beskrivelse
- Temperaturområde: -40 °C til +180 °C
- Fugtighedsområde: 10 % til 98 % relativ luftfugtighed
- APT.line™ forvarmningskammerteknologi
- Programmerbar kondensbeskyttelse til testmateriale
- Opvarmet vindue med indvendig LED-belysning
- Fugtregulering med kapacitiv fugtsensor og dampbefugtning
- BINDER Multi Management software APT-COM™ Basic Edition
- Fejlfindingssystem med visuelle og akustiske alarmer
- Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
- 4 hjul, to med bremser
- Computerintegration: Ethernet
- Justerbar rampefunktion
- Integreret grafoptagelse
- Realtidsur
- Opvarmet låge
- 1 stativ i rustfrit stål
- Komplet sikkerhedstilslutningssæt til vandforsyning og afløb, op til 1 m højde
- Indvendigt kammer af rustfrit stål
- CFC-frit kølemiddel R-452A
- Køling med kompressorkøleenhed
Tekniske data
Tekniske data
| Alarmtyper | Hørbar, visuel |
| Kapacitet (engelsk) | 25,9 kubikfod |
| Kapacitet (engelsk) hylde | 88.2 lb. |
| Kapacitet (metrisk) hylde | 40 kg |
| Dataoutput | BINDER Multi Management software APT-COM™ 4 Basic Edition |
| Oversigt | MKF720-400 V, Standard, Series MKF - Dynamiske klimakamre til hurtige temperaturændringer med fugtkontrol, 734 L, 400 V 3∼ 50 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 734 l |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Belysning | LED |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vis mere |