Få mere at vide
BINDER™ Series MKF - Dynamic Climate Chamber, til hurtige temperaturændringer med fugtighedskontrol
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16400311 Shop alle BINDER produkter
Kapacitet (metrisk):
115 l
228 l
60 l
734 l
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 16400311
Brand: BINDER™ 90200379
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Et MKF Series miljøsimuleringskammer er ideelt egnet til enhver kulde- og varmetestning baseret på aktuelle temperatur- og klimatestmetoder i henhold til DIN og IEC standarder. Det omfattende standardudstyr til dette miljøsimuleringskammer sikrer nem betjening.
  • Temperaturområde: -40 °C til +180 °C
  • Fugtighedsområde: 10 % til 98 % relativ luftfugtighed
  • APT.line™ forvarmningskammerteknologi
  • Programmerbar kondensbeskyttelse til testmateriale
  • Opvarmet vindue med indvendig LED-belysning
  • Fugtregulering med kapacitiv fugtsensor og dampbefugtning
  • BINDER Multi Management software APT-COM™ Basic Edition
  • Fejlfindingssystem med visuelle og akustiske alarmer
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
  • 4 hjul, to med bremser
  • Computerintegration: Ethernet
  • Justerbar rampefunktion
  • Integreret grafoptagelse
  • Realtidsur
  • Opvarmet låge
  • 1 stativ i rustfrit stål
  • Komplet sikkerhedstilslutningssæt til vandforsyning og afløb, op til 1 m højde
  • Indvendigt kammer af rustfrit stål
  • CFC-frit kølemiddel R-452A
  • Køling med kompressorkøleenhed
Tekniske data
Alarmtyper Hørbar, visuel
Kapacitet (engelsk) 4,1 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Certificeringer/compliance DIN 12880 - Klasse 2 uafhængig justerbar temperatursikkerhedsanordning med visuel alarm
Dataoutput BINDER Multi Management software APT-COM™ Basic Edition
Oversigt MKF115-400 V, Standard, Series MKF - Dynamiske klimakamre til hurtige temperaturændringer med fugtkontrol, 115 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 115 l
Kammermateriale Rustfrit stål
Belysning LED
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 1
Stiktype CEE
Relativ luftfugtighed 10 til 98 %
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +180 °C
Type Miljøkammeret
Vise TFT-berøringsskærm
Sikring 50 Hz
Fugtighedsområde 10% til 98% RH
Fugtsensor Kapacitiv
Fugtighed Kilde Damp
Inkluderer Opvarmet udsigtsvindue
Model- MKF115-400 V
Antal hjul 4 (med 2 bremser)
Port størrelse 55 mm (venstre)
Programmerbar intervaltid Ja
Kølemiddel CFC-frit kølemiddel R-452 A
Hyldemateriale Rustfrit stål
Vaske-/affaldsflaskekapacitet 20 L
Mål (D x B x H) Indvendig 600 x 400 x 480 mm
Dimensioner (L x B x H) 990 x 935 x 1715 mm
Vægt (metrisk) 280 kg
Spænding 400 V
Watt 4.8 kW
Strømstyrke 7,5 A
Frekvens 50 Hz