Få mere at vide
BINDER™ MK-serien - Dynamisk klimakammer til hurtige temperaturændringer
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7227214 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 l
115 l
228 l
734 l
Dimensioner (L x B x H):
732 x 832 x 1445 mm
1000 x 935 x 1725 mm
1135 x 1000 x 1710 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15993042 60 l 732 x 832 x 1445 mm Hver
15903052 115 l 1000 x 935 x 1725 mm Hver
15913052 228 l 1135 x 1000 x 1710 mm Hver
15923052 734 l 1620 x 1195 x 2005 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15993042 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90200374
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
MK-seriens kammer er velegnet til alle varme- og kuldetest mellem -40 °C og 180 °C. MK er et smart alternativ til komplekse individuelle løsninger til cykliske temperaturtests.
  • Temperaturområde: -40°C til -180°C
  • APT.line™ forvarmningsteknologi til kammeret
  • Programmerbar kondensbeskyttelse til testmateriale
  • Opvarmet vindue med indvendig LED-belysning
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ basisudgave
  • Fejlfindingssystem med visuelle og akustiske alarmer
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
  • Intern datalogger, måleværdierne kan udlæses i åbent format via USB
  • Adgangsport med silikonestik
  • Klasse 2 uafhængig justerbar temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
  • 4 hjul, to med bremser
  • Computerintegration: Ethernet
  • Justerbar rampefunktion
  • Integreret grafoptagelse
  • Realtidsur
  • 1 stativ i rustfrit stål
  • Indvendigt kammer af rustfrit stål
  • CFC-frit kølemiddel R-452A
  • Køling med kompressorkøleenhed
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 2,1 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 33.1 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 15 kg
Oversigt MK056-230 V, Standard, Series MK - Dynamiske klimakamre til hurtige temperaturændringer, 60 L, 230 V 1∼ 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 60 l
Kammermateriale Rustfrit stål
Belysning Ingen belysning
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 1
Stiktype CEE
Relativ luftfugtighed Ingen fugtighedskontrol
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +180 °C
Type Klimakammer
Vise TFT-berøringsskærm
Model- MK056-230 V
Mål (D x B x H) Indvendig 400 x 350 x 420 mm
Dimensioner (L x B x H) 732 x 832 x 1445 mm
Vægt (metrisk) 165 kg
Spænding 230 V
Watt 2.8 kW
Strømstyrke 12,5 A
Frekvens 50 Hz