Få mere at vide
BINDER™ MK-serien - Dynamisk klimakammer til hurtige temperaturændringer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15903052 Shop alle BINDER produkter
Kapacitet (metrisk):
60 l
115 l
228 l
734 l
Dimensioner (L x B x H):
732 x 832 x 1445 mm
1000 x 935 x 1725 mm
1135 x 1000 x 1710 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15903052
Brand: BINDER™ 90200375
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
MK-seriens kammer er velegnet til alle varme- og kuldetest mellem -40 °C og 180 °C. MK er et smart alternativ til komplekse individuelle løsninger til cykliske temperaturtests.
  • Temperaturområde: -40°C til -180°C
  • APT.line™ forvarmningsteknologi til kammeret
  • Programmerbar kondensbeskyttelse til testmateriale
  • Opvarmet vindue med indvendig LED-belysning
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ basisudgave
  • Fejlfindingssystem med visuelle og akustiske alarmer
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
  • Intern datalogger, måleværdierne kan udlæses i åbent format via USB
  • Adgangsport med silikonestik
  • Klasse 2 uafhængig justerbar temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
  • 4 hjul, to med bremser
  • Computerintegration: Ethernet
  • Justerbar rampefunktion
  • Integreret grafoptagelse
  • Realtidsur
  • 1 stativ i rustfrit stål
  • Indvendigt kammer af rustfrit stål
  • CFC-frit kølemiddel R-452A
  • Køling med kompressorkøleenhed
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4,1 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Oversigt MK115-400 V, Standard, Series MK - Dynamiske klimakamre til hurtige temperaturændringer, 115 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 115 l
Kammermateriale Rustfrit stål
Belysning Ingen belysning
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 1
Stiktype CEE
Relativ luftfugtighed Ingen fugtighedskontrol
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +180 °C
Type Klimakammer
Vise TFT-berøringsskærm
Model- MK115-400 V
Mål (D x B x H) Indvendig 600 x 400 x 480 mm
Dimensioner (L x B x H) 1000 x 935 x 1725 mm
Vægt (metrisk) 260 kg
Spænding 400 V
Watt 3.5 kW
Strømstyrke 16 A
Frekvens 50 Hz