Få mere at vide
BINDER™ KT-serie - Køleinkubator med Peltier-teknologi
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15639115 Shop alle BINDER produkter
Kapacitet (metrisk):
53 l
102 l
163 l
Dimensioner (L x B x H):
680 x 695 x 635 mm
880 x 815 x 715 mm
880 x 815 x 1025 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15639115
Brand: BINDER™ 90200289
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
KT-serien kombinerer enestående præstation med imponerende energieffektivitet og miljøvenlighed. De afkølede inkubatorer i KT-serien er bedst i sin klasse hvad angår anvendelse og beskyttelse af prøverne.
  • Temperaturområde: +4°C til +100°C
  • APT.line™ forvarmningsteknologi til kammeret
  • Justerbar blæserhastighed
  • El-køling med Peltier-modul
  • Regulator med tidssegment og realtidsprogrammering
  • Visning via LCD-skærm
  • Input via tryk-/drejeknap
  • Inderlåge lavet af hærdet sikkerhedsglas
  • 2 stativer i rustfrit stål
  • Stabelbar
  • Klasse 3.1 uafhængig temperatursikkerhedsanordning (DIN 12880) med visuel og akustisk temperaturalarm
  • Computerintegration: Ethernet
  • Dataoptagelse og USB-interface
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 5,8 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Oversigt KT170-230 V, standard, KT-serie - Køleinkubatorer med Peltier-teknologi, 163 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 163 l
Kammermateriale Rustfrit stål
CO2-sensorteknologi Ingen sensor
Konvektion type APT.line forvarmningsteknologi til kammeret
Belysning Ingen belysning
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2
Ilt kontrol Ingen
Stiktype NEMA 5-20P
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 100 °C
Type Køleinkubatorer
Vise LCD-skærm
Model- KT170-230 V
Mål (D x B x H) Indvendig 600 x 355 x 765 mm
Dimensioner (L x B x H) 880 x 815 x 1025 mm
Bredde (engelsk) 33,9 tommer
Bredde (metrisk) 860 mm
Bredde (metrisk) interiør 600 mm
Højde (metrisk) 665 mm
Højde (metrisk) interiør 765 mm
Dybde (metrisk) interiør 355 mm
Vægt (metrisk) 102 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Spænding 200/240 V
Watt 0.8 kW
Strømstyrke 3 A
Frekvens 50/60 Hz