Få mere at vide
BINDER™ KBF-S-serie Solid.Line - Konstant klimakammer med stort temperatur-/fugtighedsområde
Shop alle BINDER produkter
Kapacitet (metrisk):
102 l
247 l
700 l
1020 l
Model-:
KBFS1020-230 V
KBFS115-230 V
KBFS240-230 V
KBFS720-230 V
Beskrivelse
- Temperaturområde fra 0°C til +70°C
- Fugtighedsområde: 20 % til 80 % relativ luftfugtighed
- APT.line™ forvarmningsteknologi til kammeret
- Fugtregulering med kapacitiv fugtsensor og dampbefugtning
- LCD til at vise temperatur og luftfugtighed sammen med yderligere information og alarmer
- Intern datalogger, måleværdierne kan udlæses i åbent format via USB
- Udstyret selvtester omfattende statusanalyse
- Indvendigt kammer lavet fuldstændigt af rustfrit stål
- 2 stativer i rustfrit stål, inkl. hyldestøtter
- Adgangsport med silikoneprop, 30 mm, venstre
- Robuste dobbelthjul med bremser, fra 240 l
- Klasse 3.1 uafhængig temperatursikkerhedsanordning (DIN 12880) med visuel og akustisk temperaturalarm
- Computerintegration: Ethernet
- Uafhængig vandforsyning via tank
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 36 kubikfod |
| Kapacitet (engelsk) hylde | 99.2 lb. |
| Kapacitet (metrisk) hylde | 45 kg |
| Oversigt | KBFS1020-230 V, Standard, KBF-S-serie Solid.Line - Konstante klimakamre med stort temperatur-/fugtighedsområde, 1020 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 1020 l |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Belysning | Ingen belysning |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Antal hylder | 2 |
| Stiktype | CEE |
| Vis mere |