Få mere at vide
BINDER™ Series KBF-S ECO Solid.Line - Constant Climate Chamber, med Peltier-teknologi
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7235811 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
247 l
700 l
1020 l
Mål (D x B x H) Indvendig:
650 x 485 x 785 mm
973 x 576 x 1250 mm
973 x 836 x 1250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mål (D x B x H) Indvendig Pakningsstørrelse
17333693 247 l 650 x 485 x 785 mm Hver
17343693 700 l 973 x 576 x 1250 mm -
17353693 1020 l 973 x 836 x 1250 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17333693 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90200416
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Takket være termoelektrisk køleteknologi med patenteret varmeafledning er KBF-S ECO-klimakammeret et af de mest energieffektive konstantklimakamre på markedet. Den termoelektriske køleteknologi betyder, at KBF-S ECO-serien også er meget støjsvag under drift.
  • Temperaturområde: 0 °C til +70 °C (maks. 24° C under omgivelsestemperatur)
  • Fugtighedsområde: 10 % til 80 % relativ luftfugtighed
  • APT.line™ forvarmningskammerteknologi
  • Uafhængig vandforsyning via tank
  • LCD til at vise temperatur og luftfugtighed sammen med yderligere information og alarmer
  • Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
  • Udstyret selvtester omfattende statusanalyse
  • Indvendigt kammer lavet fuldstændigt af rustfrit stål
  • 2 stativer i rustfrit stål, inklusive hyldeholder
  • Adgangsport med silikoneprop, 30 mm dia., venstre
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 8,7 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Oversigt KBFSECO240-230 V, Standard, Series KBF-S ECO Solid.Line - Konstante klimakamre med Peltier-teknologi, 247 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 247 l
Kammermateriale Rustfrit stål
Belysning Ingen belysning
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2
Stiktype NEMA 5-20P
Relativ luftfugtighed 10 til 80 %
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 70 °C (maks. omgivende -26 °C)
Type Klimakammer
Vise LCD
Model- KBFSECO240-230 V
Mål (D x B x H) Indvendig 650 x 485 x 785 mm
Dimensioner (L x B x H) 1108 x 921 x 1461 mm
Vægt (metrisk) 146 kg
Spænding 230 V
Watt 0.8 kW
Strømstyrke 3,5 A
Frekvens 50/60 Hz