Få mere at vide
BINDER™ Serie KBF-S ECO
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17865081 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Model-:
KBFSECO400-230V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
17865081 KBFSECO400-230V Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17865081 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90200463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119310.00 DKK
    99001.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 20308.65 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Takket være termoelektrisk køleteknologi med patenteret varmeafledning er det nye KBF-S ECO klimakammer et af de mest energieffektive konstantklimakamre på markedet. Den termoelektriske køleteknologi betyder, at KBF-S ECO-serien også er meget støjsvag under drift.
  • APT.line™ forvarmningskammerteknologi
  • Elektrisk temperaturstyring takket være termoelektrisk kølemodul med innovativ varmeafledning
  • Inderlåge lavet af hærdet sikkerhedsglas
  • Indvendigt kammer lavet fuldstændigt af rustfrit stål
  • 2 stativer i rustfrit stål (maks. 9)
  • Justerbar kondensbeskyttelse
  • Adgangsport med silikonestikØ 30 mm
  • LCD til at vise temperatur sammen med yderligere information og alarmer
  • Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
  • Udstyret selvtester omfattende statusanalyse
  • Computerintegration: Ethernet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Oversigt Standard
Kapacitet (metrisk) 400 L
Kammermateriale Rustfrit stål
Belysning Intet lyn
Materiale Pulverlakeret koldvalset stål
Antal hylder 2
Stiktype CEE
Relativ luftfugtighed 10 til 80 %
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 70 °C (maks. omgivende -26° )
Type Miljøkammeret
Vise LCD
Model- KBFSECO400-230V
Mål (D x B x H) Indvendig 390 x 570 x 1200 mm
Vægt (metrisk) 192 kg
Spænding 200/230 V
Watt 1.1 kW
Strømstyrke 16 A
Frekvens 50/60 Hz