Få mere at vide
BINDER™ Series KB ECO - Køling inkubator, med miljøvenlig termoelektrisk køling
Shop alle BINDER produkter
Beskrivelse
- Temperaturområde: 0 °C til +70 °C (maks. 28 C °under den omgivende temperatur)
- APT.line™ forvarmningskammerteknologi
- Elektrisk temperaturstyring takket være termoelektrisk kølemodul med innovativ varmeafledning
- Inderlåge lavet af hærdet sikkerhedsglas
- Indvendigt kammer lavet fuldstændigt af rustfrit stål
- 2 stativer, rustfrit stål
- Justerbar kondensbeskyttelse
- Adgangsport med silikoneprop 30 mm dia.
- LCD til at vise temperatur sammen med yderligere information og alarmer
- Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
- Udstyret selvtester omfattende statusanalyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 36 kubikfod |
| Kapacitet (engelsk) hylde | 99.2 lb. |
| Kapacitet (metrisk) hylde | 45 kg |
| Oversigt | KBECO1020-230 V, Standard, Serie KB ECO - Køling inkubatorer med miljøvenlig termoelektrisk køling, 1020 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 1020 l |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| CO2-sensorteknologi | Ingen sensor |
| Konvektion type | APT.line forvarmningsteknologi til kammeret |
| Belysning | Ingen belysning |
| Vis mere |