Få mere at vide
BINDER™ Series KB ECO - Køling inkubator, med miljøvenlig termoelektrisk køling
Takket være termoelektrisk køleteknologi med patenteret varmeafledning er KB ECO køleinkubatoren en af de mest energieffektive køleinkubatorer på markedet. Den termoelektriske køleteknologi betyder, at KB ECO-serien også er meget støjsvag under drift.
Brand: BINDER™ 9020-0423
60942.90 DKK valid until 2025-11-09
Use promo code "24118" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
- Temperaturområde: 0 °C til +70 °C (maks. 28 C °under den omgivende temperatur)
- APT.line™ forvarmningskammerteknologi
- Elektrisk temperaturstyring takket være termoelektrisk kølemodul med innovativ varmeafledning
- Inderlåge lavet af hærdet sikkerhedsglas
- Indvendigt kammer lavet fuldstændigt af rustfrit stål
- 2 stativer, rustfrit stål
- Justerbar kondensbeskyttelse
- Adgangsport med silikoneprop 30 mm dia.
- LCD til at vise temperatur sammen med yderligere information og alarmer
- Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
- Udstyret selvtester omfattende statusanalyse
Tekniske data
8,7 kubikfod | |
30 kg | |
Må ikke autoklaveres | |
Rustfrit stål | |
APT.line forvarmningsteknologi til kammeret | |
Rustfrit stål (18/8) | |
Ingen | |
0 °C til 70 °C (maks. omgivende -26 °C) | |
LCD-skærm | |
650 x 485 x 785 mm | |
152 kg | |
0.9 kW | |
50/60 Hz |
66.1 lb. | |
KBECO240-230 V, Standard, Serie KB ECO - Køling inkubatorer med miljøvenlig termoelektrisk køling, 247 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz | |
247 L | |
Ingen sensor | |
Ingen belysning | |
2 | |
CEE | |
Køleinkubatorer | |
KBECO240-230 V | |
930 x 921 x 1461 mm | |
200/230 V | |
4 A |