Få mere at vide
BINDER™ Serie KB ECO 400 - Køling inkubator, med miljøvenlig termoelektrisk køling
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17894661 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
400 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
17894661 400 l Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17894661 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90200465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77440.00 DKK
    70267.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 7172.30 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Takket være termoelektrisk køleteknologi med patenteret varmeafledning er KB ECO køleinkubatoren en af de mest energieffektive køleinkubatorer på markedet. Den termoelektriske køleteknologi betyder, at KB ECO-serien også er meget støjsvag under drift.
  • Temperaturområde: 0 °C til +70 °C (maks. 28 C °under den omgivende temperatur)
  • APT.lineTM forvarmekammerteknologi
  • Elektrisk temperaturstyring takket være termoelektrisk kølemodul med innovativ varmeafledning
  • Inderlåge lavet af hærdet sikkerhedsglas
  • Indvendigt kammer lavet fuldstændigt af rustfrit stål
  • 2 stativer i rustfrit stål
  • Justerbar kondensbeskyttelse
  • Adgangsport med silikoneprop (30 mm diameter)
  • LCD til at vise temperatur sammen med yderligere information og alarmer
  • Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
  • Udstyret selvtester omfattende statusanalyse
  • Uden fugtkontrol
  • Computerintegration: Ethernet
Specifikationer
Kapacitet (engelsk) 14,1 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Oversigt KB ECO 400 Køling inkubatorer med miljøvenlig termoelektrisk køling (E6.2) (230V)
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 400 l
Kammermateriale Rustfrit stål
CO2-sensorteknologi Ingen sensor
Konvektion type APT.line forvarmningsteknologi til kammeret
Belysning Ingen belysning
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2
Ilt kontrol Ingen
Stiktype CEE
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 70 °C (maks. omgivende -26 °C)
Type Køleinkubatorer
Vise LCD
Model- KBECO400-230V
Mål (D x B x H) Indvendig 390 x 570 x 1200 mm
Vægt (metrisk) 196 kg
Spænding 200/230 V
Watt 1.2 kW
Strømstyrke 16 A
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.