Få mere at vide
BINDER™ Serie KB - Køleinkubator med kraftfuld kompressorkøling
Shop alle BINDER produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
115 l
247 l
400 l
698 l
Model-:
KB023-230 V
KB115-230 V
KB240-230 V
KB400-230 V
KB720-230 V
Dimensioner (L x B x H):
435 x 595 x 620 mm
835 x 700 x 1025 mm
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Beskrivelse
- Temperaturområde: -10°C til +100°C
- APT.line™ forvarmningsteknologi til kammeret
- Op til 30 % lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere model
- Køling med kompressor køleenhed
- Varmesystem til låge fra 240 liter
- Justerbar blæserhastighed
- Regulator med tidssegment og realtidsprogrammering
- Inderlåge lavet af hærdet sikkerhedsglas
- 2 stativer i rustfrit stål
- Enheder op til 115 liter kan stables
- Adgangsport med silikonestik fra 240 l
- 4 stabile hjul, to med bremser, fra 240 liter
- Klasse 3.1 uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuel og akustisk alarm
- Computerintegration: Ethernet
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 4,1 kubikfod |
| Kapacitet (engelsk) hylde | 44.1 lb. |
| Kapacitet (metrisk) hylde | 20 kg |
| Certificeringer/compliance | Class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and acoustic alarm |
| Oversigt | KB115-230 V, Standard, Series KB - Cooling incubators with powerful compressor cooling, 115 L, 230 V 1 ∼ 50 Hz |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 115 l |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| CO2-sensorteknologi | Ingen sensor |
| Konvektion type | APT.line forvarmningsteknologi til kammeret |
| Vis mere |