Få mere at vide
BINDER™ Serie KB - Køleinkubator med kraftfuld kompressorkøling
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15649528 Shop alle BINDER produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
115 l
247 l
400 l
698 l
Model-:
KB023-230 V
KB115-230 V
KB240-230 V
KB400-230 V
KB720-230 V
Dimensioner (L x B x H):
435 x 595 x 620 mm
835 x 700 x 1025 mm
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15649528
Brand: BINDER™ 90200204
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
KB mestrer temperaturområder fra -10 °C til 100 °C. KB-serien bruger op til 30 % mindre energi sammenlignet med sin forgænger. Med sine omfattende programmeringsmuligheder og homogene inkubationsforhold, selv ved fuld kapacitet, dækker denne køleinkubator en bred vifte af applikationer.
  • Temperaturområde: -10°C til +100°C
  • APT.line™ forvarmningsteknologi til kammeret
  • Op til 30 % lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere model
  • Køling med kompressor køleenhed
  • Varmesystem til låge fra 240 liter
  • Justerbar blæserhastighed
  • Regulator med tidssegment og realtidsprogrammering
  • Inderlåge lavet af hærdet sikkerhedsglas
  • 2 stativer i rustfrit stål
  • Enheder op til 115 liter kan stables
  • Adgangsport med silikonestik fra 240 l
  • 4 stabile hjul, to med bremser, fra 240 liter
  • Klasse 3.1 uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuel og akustisk alarm
  • Computerintegration: Ethernet
Specifications
Kapacitet (engelsk) 24.6 cu. ft.
Kapacitet (engelsk) hylde 99.2 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 45 kg
Certificeringer/compliance Class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and acoustic alarm
Oversigt KB720-230 V, Standard, Series KB - Cooling incubators with powerful compressor cooling, 698 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 698 l
Kammermateriale Rustfrit stål
CO2-sensorteknologi Ingen sensor
Konvektion type APT.line forvarmningsteknologi til kammeret
Mål (D x B) Hylde 576 x 970 mm
Belysning Ingen belysning
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2
Ilt kontrol Ingen
Stiktype NEMA 5-20P
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +100 °C
Type Køleinkubatorer
Vise LCD-skærm
Model- KB720-230 V
Antal døre 2
Mål (D x B x H) Indvendig 970 x 576 x 1250 mm
Dimensioner (L x B x H) 1270 x 1040 x 1950 mm
Længde (engelsk) 34.8 in.
Længde (metrisk) 885 mm
Bredde (engelsk) 49.2 in.
Bredde (metrisk) 1250 mm
Bredde (metrisk) interiør 970 mm
Højde (metrisk) 1925 mm
Højde (metrisk) interiør 1250 mm
Dybde (metrisk) interiør 576 mm
Vægt (metrisk) 309 kg
Elektriske krav 200/240 V, 50/60 Hz, 2.3 kW, 16 A
Spænding 200/240 V
Watt 2.3 kW
Strømstyrke 9.6 A
Frekvens 50/60 Hz