Få mere at vide
BINDER™ Serie KB - Køleinkubator med kraftfuld kompressorkøling
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15609105 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
115 l
247 l
400 l
698 l
Model-:
KB023-230 V
KB115-230 V
KB240-230 V
KB400-230 V
KB720-230 V
Dimensioner (L x B x H):
435 x 595 x 620 mm
835 x 700 x 1025 mm
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model- Dimensioner (L x B x H)
15609105 20 l KB023-230 V 435 x 595 x 620 mm
15659528 115 l KB115-230 V 835 x 700 x 1025 mm
15629528 247 l KB240-230 V 945 x 850 x 1465 mm
15639528 400 l KB400-230 V 945 x 970 x 1965 mm
15649528 698 l KB720-230 V 1270 x 1040 x 1950 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15609105 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90200112
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
KB mestrer temperaturområder fra -10 °C til 100 °C. KB-serien bruger op til 30 % mindre energi sammenlignet med sin forgænger. Med sine omfattende programmeringsmuligheder og homogene inkubationsforhold, selv ved fuld kapacitet, dækker denne køleinkubator en bred vifte af applikationer.
  • Temperaturområde: -10°C til +100°C
  • APT.line™ forvarmningsteknologi til kammeret
  • Op til 30 % lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere model
  • Køling med kompressor køleenhed
  • Varmesystem til låge fra 240 liter
  • Justerbar blæserhastighed
  • Regulator med tidssegment og realtidsprogrammering
  • Inderlåge lavet af hærdet sikkerhedsglas
  • 2 stativer i rustfrit stål
  • Enheder op til 115 liter kan stables
  • Adgangsport med silikonestik fra 240 l
  • 4 stabile hjul, to med bremser, fra 240 liter
  • Klasse 3.1 uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuel og akustisk alarm
  • Computerintegration: Ethernet
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0.7 cu. ft.
Kapacitet (engelsk) hylde 22 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 10 kg
Oversigt KB023-230 V, Standard, Series KB - Cooling incubators with compressor technology, 20 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 20 l
Kammermateriale Stainless Steel
CO2-sensorteknologi No Sensor
Konvektion type APT.Line Preheating Chamber Technology
Belysning No Lighting
Materiale Stainless Steel
Antal hylder 2
Ilt kontrol None
Stiktype Nema 5-20P
Temperaturområde (metrisk) 0°C to 100°C
Type Refrigerated Incubator
Vise LED/LCD
Inkluderer Compressor Cooling Unit, 2 Stainless Steel Racks
Model- KB023-230 V
Antal døre 1
Mål (D x B x H) Indvendig 222 x 277 x 330 mm
Dimensioner (L x B x H) 435 x 595 x 620 mm
Bredde (engelsk) 17.1 in.
Bredde (metrisk) 435 mm
Bredde (metrisk) interiør 222 mm
Højde (metrisk) 620 mm
Højde (metrisk) interiør 330 mm
Dybde (metrisk) interiør 277 mm
Vægt (metrisk) 44 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Spænding 230 V
Watt 0.34 kW
Strømstyrke 1.5 A
Frekvens 50/60 Hz