Få mere at vide
3M™ Serie G3001 Slim Design Hard Hat
Artikelnummer. 15729987 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15729987 Gul Pakke med 20
15709727 Hvid Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15729987 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000108317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4450.00 DKK
    3526.11 DKK / Pakke med 20
    Spare 923.89 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 04-02-2027
3M™ Series G3001 Slim Design Hard Hat gør det muligt for faldende genstande at glide let af og ikke flytte hjelmen fra sin position.
  • En sikkerhedshjelm designet til brug i barske miljøer, med fremragende ventilation og et godt synsfelt
  • 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den
  • Blødt afrundet design, som hjælper med at undgå, at hjelmdele hænger fast i grene mv
  • Hovedselen kan drejes 180° for bedre synlighed, når du arbejder i trange rum
  • Kort top giver forbedret udsyn opad
  • Elektrisk isolering til 440Vac
  • Let at justere skralde pandebånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 50365, EN397
Farve Gul
Inkluderer Dielektrisk 440v
Materiale UV-stabiliseret ABS
Produkttype Hjelm
Størrelse 53 til 62 cm
Ophængstype Skralde
Vægt (metrisk) 330 g
Ventileret Ikke ventileret