Få mere at vide
3M™ Series G3000 Ventileret Slim Design Hard Hat med Læder Svedbånd
Artikelnummer. 15779967 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hi-vis gul
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15779967 Gul Pakke med 20
15759977 Rød Pakke med 20
15769967 Orange Pakke med 20
15749977 Grøn Pakke med 20
15729977 Blå Pakke med 20
15739977 Hi-vis gul Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15779967 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000108288
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4050.00 DKK
    3122.56 DKK / Pakke med 20
    Spare 927.44 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Series G3000 ventileret slank design hjelm med læder svedbånd tillader faldende genstande let at glide af og ikke løsne hjelmen fra sin position.
  • En sikkerhedshjelm designet til brug i barske miljøer, med fremragende ventilation og et godt synsfelt.
  • 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den.
  • Blødt afrundet design, som hjælper med at undgå, at hjelmdele hænger fast i grene mv.
  • Ventilationshuller fordelt over et større område giver maksimal gennemstrømning af luft, hvilket øger brugerens komfort.
  • Hovedselen kan drejes 180° for bedre synlighed, når du arbejder i trange rum.
  • Kort top giver forbedret udsyn opad.
  • Let at udskifte blødt læder svedbånd for det højeste niveau af komfort og hygiejne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 397
Farve Gul
Materiale UV-stabiliseret ABS
Produkttype Hjelm
Størrelse 54 til 62 cm
Vægt (metrisk) 310 g
Ventileret Ventileret