Description
- En sikkerhedshjelm designet til brug i barske miljøer, med fremragende ventilation og et godt synsfelt.
- 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den.
- Blødt afrundet design, som hjælper med at undgå, at hjelmdele hænger fast i grene mv.
- Ventilationshuller fordelt over et større område giver maksimal gennemstrømning af luft, hvilket øger brugerens komfort.
- Hovedselen kan drejes 180° for bedre synlighed, når du arbejder i trange rum.
- Kort top giver forbedret udsyn opad.
- Let at udskifte blødt læder svedbånd for det højeste niveau af komfort og hygiejne.
Spécification
Spécification
| Certificeringer/compliance | EN 397 |
| Farve | Rød |
| Materiale | UV-stabiliseret ABS |
| Produkttype | Hjelm |
| Størrelse | 54 til 62 cm |
| Vægt (metrisk) | 310 g |
| Ventileret | Ventileret |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?