Få mere at vide
3M™ Series G3000 Ventileret Ratchet Hard Hat
Artikelnummer. 17986072 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Gul
Hi-vis Grøn
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
17986072 Gul -
15799717 Rød Pakke med 20
15789717 Orange Pakke med 20
15709987 Grøn Pakke med 20
15719987 Hi-vis Grøn Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17986072 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000009701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00 DKK
    177.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 64.69 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Series G3000 Ventilated Ratchet Hard Hat gør det muligt for faldende genstande at glide let af og ikke flytte hjelmen fra sin position.
  • En sikkerhedshjelm designet til brug i barske miljøer, med fremragende ventilation og et godt synsfelt.
  • 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den.
  • Blødt afrundet design, som hjælper med at undgå, at hjelmdele hænger fast i grene mv.
  • Ventilationshuller fordelt over et større område giver maksimal gennemstrømning af luft, hvilket øger brugerens komfort.
  • Hovedselen kan drejes 180° for bedre synlighed, når du arbejder i trange rum.
  • Kort top giver forbedret udsyn opad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 397
Farve Gul
Materiale UV-stabiliseret ABS
Produkttype Hjelm
Størrelse 53 til 62 cm
Ophængstype Skralde
Vægt (metrisk) 330 g
Ventileret Ventileret