Description
- En sikkerhedshjelm designet til brug i barske miljøer, med fremragende ventilation og et godt synsfelt.
- 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den.
- Blødt afrundet design, som hjælper med at undgå, at hjelmdele hænger fast i grene mv.
- Ventilationshuller fordelt over et større område giver maksimal gennemstrømning af luft, hvilket øger brugerens komfort.
- Hovedselen kan drejes 180° for bedre synlighed, når du arbejder i trange rum.
- Kort top giver forbedret udsyn opad.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | EN 397 |
| Farve | Rød |
| Materiale | UV-stabiliseret ABS |
| Produkttype | Hjelm |
| Størrelse | 53 til 62 cm |
| Ophængstype | Skralde |
| Vægt (metrisk) | 330 g |
| Ventileret | Ventileret |