Få mere at vide
3M™ Series G3000 Ventileret Ratchet Hard Hat
Artikelnummer. 15789717 Shop alle 3M produkter
Farve:
Grøn
Gul
Hi-vis Grøn
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 15789717
Brand: 3M™ 7000039720
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Series G3000 Ventilated Ratchet Hard Hat gør det muligt for faldende genstande at glide let af og ikke flytte hjelmen fra sin position.
  • En sikkerhedshjelm designet til brug i barske miljøer, med fremragende ventilation og et godt synsfelt.
  • 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den.
  • Blødt afrundet design, som hjælper med at undgå, at hjelmdele hænger fast i grene mv.
  • Ventilationshuller fordelt over et større område giver maksimal gennemstrømning af luft, hvilket øger brugerens komfort.
  • Hovedselen kan drejes 180° for bedre synlighed, når du arbejder i trange rum.
  • Kort top giver forbedret udsyn opad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 397
Farve Orange
Materiale UV-stabiliseret ABS
Produkttype Hjelm
Størrelse 53 til 62 cm
Ophængstype Skralde
Vægt (metrisk) 330 g
Ventileret Ventileret