Få mere at vide
3M™ Series G3000 Slim Design Hard Hat med Læder Svedbånd
Artikelnummer. 15749987 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Hi-vis Gul
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15749987 Hvid Pakke med 20
15759987 Gul Pakke med 20
15789987 Hi-vis Gul Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15749987 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000108322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6895.00 DKK
    5345.63 DKK / Pakke med 20
    Spare 1549.37 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 10-02-2027
3M™ Series G3000 Slim Design Hard Hat med lædersvedbånd gør det muligt for faldende genstande at glide let af og ikke flytte hjelmen fra sin position.
  • En sikkerhedshjelm designet til brug i barske miljøer, med fremragende ventilation og et godt synsfelt
  • 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den
  • Blødt afrundet design, som hjælper med at undgå, at hjelmdele hænger fast i grene mv
  • Hovedselen kan drejes 180° for bedre synlighed, når du arbejder i trange rum
  • Kort top giver forbedret udsyn opad
  • Elektrisk isolering til 1000Vac
  • Let at udskifte blødt læder svedbånd for det højeste niveau af komfort og hygiejne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Inkluderer Læder svedbånd
Materiale UV-stabiliseret ABS
Produkttype Hjelm
Størrelse 54 til 62 cm
Vægt (metrisk) 330 g
Ventileret Ikke ventileret