Få mere at vide
3M™ Serie G3000 Slim Design Hard Hat
Artikelnummer. 15799967 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15799967 Grøn Pakke med 20
15719977 Orange Pakke med 20
15709977 Gul Pakke med 20
15789967 Blå Pakke med 20
15779717 Hvid Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15799967 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000108291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3655.00 DKK
    2762.76 DKK / Pakke med 20
    Spare 892.24 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 10-02-2027
3M™ Series G3000 Slim Design Hard Hat gør det muligt for faldende genstande at glide let af og ikke flytte hjelmen fra sin position.
  • En sikkerhedshjelm designet til brug i barske miljøer, med fremragende ventilation og et godt synsfelt
  • 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den
  • Blødt afrundet design, som hjælper med at undgå, at hjelmdele hænger fast i grene mv
  • Hovedselen kan drejes 180° for bedre synlighed, når du arbejder i trange rum
  • Kort top giver forbedret udsyn opad
  • Elektrisk isolering til 440Vac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 50365, EN397
Farve Grøn
Inkluderer Pinnlock lukkesystem
Materiale UV-stabiliseret ABS
Produkttype Hjelm
Størrelse 54 til 62 cm
Vægt (metrisk) 310 g
Ventileret Ikke ventileret