Få mere at vide
3M™ Serie G3000 Slim Design Hard Hat
Shop alle 3M produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- En sikkerhedshjelm designet til brug i barske miljøer, med fremragende ventilation og et godt synsfelt
- 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den
- Blødt afrundet design, som hjælper med at undgå, at hjelmdele hænger fast i grene mv
- Hovedselen kan drejes 180° for bedre synlighed, når du arbejder i trange rum
- Kort top giver forbedret udsyn opad
- Elektrisk isolering til 440Vac
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 50365, EN397 |
| Farve | Blå |
| Inkluderer | Pinnlock lukkesystem |
| Materiale | UV-stabiliseret ABS |
| Produkttype | Hjelm |
| Størrelse | 54 til 62 cm |
| Vægt (metrisk) | 310 g |
| Ventileret | Ikke ventileret |