Få mere at vide
3M™ Serie G3000 Slim Design Hard Hat
Artikelnummer. 15709977 Shop alle 3M produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 15709977
Brand: 3M™ 7000108292
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ Series G3000 Slim Design Hard Hat gør det muligt for faldende genstande at glide let af og ikke flytte hjelmen fra sin position.
  • En sikkerhedshjelm designet til brug i barske miljøer, med fremragende ventilation og et godt synsfelt
  • 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den
  • Blødt afrundet design, som hjælper med at undgå, at hjelmdele hænger fast i grene mv
  • Hovedselen kan drejes 180° for bedre synlighed, når du arbejder i trange rum
  • Kort top giver forbedret udsyn opad
  • Elektrisk isolering til 440Vac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 50365, EN397
Farve Gul
Inkluderer Pinnlock lukkesystem
Materiale UV-stabiliseret ABS
Produkttype Hjelm
Størrelse 54 til 62 cm
Vægt (metrisk) 310 g
Ventileret Ikke ventileret