Få mere at vide
BINDER™ Series FP Avantgarde.Line - Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og programfunktioner
Artikelnummer. 17854471 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Model-:
FP056-230V
FP115-230V
FP260-230V
FP720-400V
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
17854471 FP720-400V Hver
17824471 FP056-230V Hver
17834471 FP115-230V Hver
17844471 FP260-230V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17854471 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90100366
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76150.00 DKK
    69093.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 7056.14 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
EN BINDER materialetestkammer med mekanisk konvektion af FP-serien giver pålideligt korte tørretider og særlig hurtig opvarmning– selv for kamre under fuld belastning.
  • Temperaturområde: +10 °C over omgivelsestemperatur op til +300 °C
  • Høj temperaturnøjagtighed takket være APT .lineTM teknologi
  • Justerbar blæserhastighed
  • Controller med interval- og realtidsprogrammering
  • Elektromekanisk styring af udsugningsluftspjældet
  • 2 forkromede stativer
  • Enheder op til 115 liter kan stables
  • Klasse 2 uafhængig justerbar temperatursikkerhedsanordning (DIN 12880) og klasse 3.1 uafhængig temperatursikkerhedsanordning (DIN 12880) med visuel/akustisk alarm tilgængelig for valg på controlleren
  • Ergonomisk håndtagsdesign
  • Computerintegration: Ethernet
  • Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 741 L
Temperatur (metrisk) 300 °C
Type Tørre- og varmekammer
Vise LED
Model- FP720-400V
Mål (D x B x H) Indvendig 574 x 1000 x 1300 mm
Dimensioner (L x B x H) 1165 x 816 x 1590 mm
Vægt (metrisk) 194 kg
Spænding 400 V
Watt 5 kW
Strømstyrke 16 A
Frekvens 50/60 Hz