Få mere at vide
BINDER™ Series FP Avantgarde.Line - Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og programfunktioner
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17844471 Shop alle BINDER produkter
Model-:
FP056-230V
FP115-230V
FP260-230V
FP720-400V
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17844471
Brand: BINDER™ 90100365
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
EN BINDER materialetestkammer med mekanisk konvektion af FP-serien giver pålideligt korte tørretider og særlig hurtig opvarmning– selv for kamre under fuld belastning.
  • Temperaturområde: +10 °C over omgivelsestemperatur op til +300 °C
  • Høj temperaturnøjagtighed takket være APT .lineTM teknologi
  • Justerbar blæserhastighed
  • Controller med interval- og realtidsprogrammering
  • Elektromekanisk styring af udsugningsluftspjældet
  • 2 forkromede stativer
  • Enheder op til 115 liter kan stables
  • Klasse 2 uafhængig justerbar temperatursikkerhedsanordning (DIN 12880) og klasse 3.1 uafhængig temperatursikkerhedsanordning (DIN 12880) med visuel/akustisk alarm tilgængelig for valg på controlleren
  • Ergonomisk håndtagsdesign
  • Computerintegration: Ethernet
  • Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 259 L
Temperatur (metrisk) 300 °C
Type Tørre- og varmekammer
Vise LED
Model- FP260-230V
Mål (D x B x H) Indvendig 512 x 650 x 780 mm
Dimensioner (L x B x H) 810 x 786 x 962 mm
Vægt (metrisk) 96 kg
Spænding 230 V
Watt 2.7 kW
Strømstyrke 16 A
Frekvens 50/60 Hz