Få mere at vide
BINDER™ Series FP Avantgarde.Line - Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og programfunktioner
Shop alle BINDER produkterBeskrivelse
- Temperaturområde: +10 °C over omgivelsestemperatur op til +300 °C
- Høj temperaturnøjagtighed takket være APT .lineTM teknologi
- Justerbar blæserhastighed
- Controller med interval- og realtidsprogrammering
- Elektromekanisk styring af udsugningsluftspjældet
- 2 forkromede stativer
- Enheder op til 115 liter kan stables
- Klasse 2 uafhængig justerbar temperatursikkerhedsanordning (DIN 12880) og klasse 3.1 uafhængig temperatursikkerhedsanordning (DIN 12880) med visuel/akustisk alarm tilgængelig for valg på controlleren
- Ergonomisk håndtagsdesign
- Computerintegration: Ethernet
- Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 116 L |
| Temperatur (metrisk) | 300 °C |
| Type | Tørre- og varmekammer |
| Vise | LED |
| Model- | FP115-230V |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 383 x 550 x 550 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 710 x 636 x 732 mm |
| Vægt (metrisk) | 62 kg |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 1.6 kW |
| Vis mere |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?