Få mere at vide
BINDER™ Series FP Avantgarde.Line - Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og programfunktioner
Shop alle BINDER produkter
Beskrivelse
- Temperaturområde: +10 °C over omgivelsestemperatur op til +300 °C
- Høj temperaturnøjagtighed takket være APT .lineTM teknologi
- Justerbar blæserhastighed
- Controller med interval- og realtidsprogrammering
- Elektromekanisk styring af udsugningsluftspjældet
- 2 forkromede stativer
- Enheder op til 115 liter kan stables
- Klasse 2 uafhængig justerbar temperatursikkerhedsanordning (DIN 12880) og klasse 3.1 uafhængig temperatursikkerhedsanordning (DIN 12880) med visuel/akustisk alarm tilgængelig for valg på controlleren
- Ergonomisk håndtagsdesign
- Computerintegration: Ethernet
- Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 L |
| Temperatur (metrisk) | 300 °C |
| Type | Tørre- og varmekammer |
| Vise | LED |
| Model- | FP056-230V |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 342 x 400 x 400 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 560 x 596 x 622 mm |
| Vægt (metrisk) | 44 kg |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 1.2 kW |
| Vis mere |