Få mere at vide
BINDER™ FED Avantgarde.Line-serien - Tørre- og varmekammer med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15682106 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
116 l
240 l
741 l
Dimensioner (L x B x H):
835 x 760 x 735 mm
1035 x 845 x 962 mm
870 x 1590 x 1165 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) unitSize
15682106 116 l 835 x 760 x 735 mm Hver
15602116 240 l 1035 x 845 x 962 mm Hver
15890302 741 l 870 x 1590 x 1165 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15682106 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90100293
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Varmekamrene i FED Avantgarde.Line-serien giver næsten ubegrænset kapacitet og er særligt tilpasningsdygtige. Med avancerede timing-funktioner og en kontrollerbar ventilator er temperatur- og konvektionsforholdene nemme at kontrollere.
  • Temperaturområde: +12°C over omgivelsestemperatur til +300°C
  • Op til 30 % lavere energiforbrug sammenlignet med konventionelle enheder på markedet
  • Høj temperaturpræcision takket være APT.line™-teknologi
  • Justerbar blæserhastighed
  • Controller med LCD-display og forbedrede tidsfunktioner
  • Elektromekanisk styring af udsugningsluftspjældet
  • 2 forkromede stativer
  • Klasse 2-integreret uafhængig justerbar temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
  • Ergonomisk håndtagsdesign
  • Ethernet-grænseflade
  • USB-port til optagelse af data
  • Brugervenlig, digital PID-controllerteknologi
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4,1 kubikfod
Certificeringer/compliance ASTM standard
Kammermateriale Rustfrit stål
Controller type Controller med LCD-skærm
Konvektion type Tvungen
Oversigt FED115-230 V, standard, FED Avantgarde.Line-serien - Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner, 116 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 116 l
Temperatur (metrisk) Omgivende temperatur fra +10°C til 300°C
Type Tørreovn
Vise LCD
Materiale Rustfrit stål
Maks. Hyldebelastning 30 kg (66.1 lb.)
Model- FED115-230 V
Antal hylder 2 std./5 maks.
Stiktype NEMA 5-20P
Mål (D x B x H) Indvendig 550 x 385 x 550 mm
Dimensioner (L x B x H) 835 x 760 x 735 mm
Vægt (metrisk) 57 kg
Elektriske krav 230 V, 1 fase, 50/60 Hz, 1,3 kW, 6,3 A
Spænding 230 V
Watt 1.3 kW
Strømstyrke 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Konvektionsteknologi APT.Line-teknologi
Antal døre 1