Få mere at vide
BINDER™ FED Avantgarde.Line-serien - Tørre- og varmekammer med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner
Shop alle BINDER produkter
Beskrivelse
- Temperaturområde: +12°C over omgivelsestemperatur til +300°C
- Op til 30 % lavere energiforbrug sammenlignet med konventionelle enheder på markedet
- Høj temperaturpræcision takket være APT.line™-teknologi
- Justerbar blæserhastighed
- Controller med LCD-display og forbedrede tidsfunktioner
- Elektromekanisk styring af udsugningsluftspjældet
- 2 forkromede stativer
- Klasse 2-integreret uafhængig justerbar temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
- Ergonomisk håndtagsdesign
- Ethernet-grænseflade
- USB-port til optagelse af data
- Brugervenlig, digital PID-controllerteknologi
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelsk) | 8,5 kubikfod |
| Certificeringer/compliance | ASTM standard |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Controller type | Controller med LCD-skærm |
| Konvektion type | Tvungen |
| Oversigt | FED260-230 V, Standard, Series FED Avantgarde.Line - Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner, 259 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 240 l |
| Temperatur (metrisk) | 5 °C til 300 °C |
| Type | Tørreovn |
| Vise | LCD |
| Show More |