Få mere at vide
BINDER™ Serie FD-S Solid.Line - Tørre- og varmekammer med tvungen konvektion
Artikelnummer. 15963052 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Model-:
FDS056-230 V
FDS115-230 V
Kapacitet (metrisk):
55 l
106 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15963052 FDS056-230 V 55 l Hver
15983052 FDS115-230 V 106 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15963052 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90900018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11960.00 DKK
    10849.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 1110.43 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Solid.Line er velegnet til tørring og opvarmning. Egenskaberne for Solid.Line er rettet mod den pågældende anvendelse og bruges derfor til forskning og kvalitetssikring.
  • Temperaturområde: +10°C over omgivelsestemperatur til +250°C
  • APT.line™-forvarmningskammerteknologi
  • Tvungen konvektion
  • Justerbar udblæsningsluftklap
  • Controller med timerfunktion
  • 1 forkromet stativ, inkl. hyldestøtter
  • Klasse 2-integreret uafhængig justerbar temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,9 kubikfod
Konvektion type Tvungen
Oversigt FDS056-230 V, Standard, Serie FD-S Solid.Line - Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 55 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 55 l
Temperatur (metrisk) Omgivende temperatur fra +10°C til 250°C
Type Tørre- og varmekammer
Vise LED
Materiale Rustfrit stål
Model- FDS056-230 V
Stiktype NEMA 5-15 P
Mål (D x B x H) Indvendig 400 x 310 x 440 mm
Dimensioner (L x B x H) 614 x 577 x 625 mm
Vægt (metrisk) 36 kg
Spænding 230 V
Watt 1.1 kW
Strømstyrke 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Konvektionsteknologi APT.line™-teknologi