Få mere at vide
BINDER™ Serie FD Avantgarde.Line - Tørre- og varmekammer med tvungen konvektion
Artikelnummer. 15632116 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
116 l
259 l
741 l
Dimensioner (L x B x H):
815 x 860 x 962 mm
835 x 760 x 705 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15632116 116 l 835 x 760 x 705 mm Hver
15642116 259 l 815 x 860 x 962 mm Hver
15800312 741 l 1165 x 910 x 1590 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15632116 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90100305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20585.00 DKK
    18672.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 1912.09 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
En Avantgarde.Line-varmeovn fra FD-serien bruges, når hurtig tørring og sterilisering er påkrævet. Takket være dens fuldstændig homogene temperaturfordeling, hurtige dynamik og kraftige blæser sparer denne varmeovn værdifuld tid.
  • Op til 30 % lavere energiforbrug sammenlignet med konventionelle enheder på markedet
  • Høj temperaturpræcision takket være APT.line™-teknologi
  • Tvungen konvektion
  • Controller med LCD-skærm
  • Elektromekanisk styring af udsugningsluftspjældet
  • 2 forkromede stativer
  • Klasse 2-integreret uafhængig justerbar temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
  • Ergonomisk håndtagsdesign
  • USB-port til optagelse af data
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4,1 kubikfod
Kammermateriale Rustfrit stål
Controller type Controller med LCD-skærm
Konvektion type Tvungen
Oversigt FD115-230 V, Standard, Serie FD Avantgarde.Line - Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 116 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 116 l
Temperatur (metrisk) Omgivende temperatur fra +10°C til 300°C
Type Tørre- og varmekammer
Vise LCD
Materiale Rustfrit stål
Maks. Hyldebelastning 30 kg (66.1 lb.)
Model- FD115-230 V
Antal hylder 2 std./5 maks.
Stiktype NEMA 5-20P
Mål (D x B x H) Indvendig 550 x 385 x 550 mm
Dimensioner (L x B x H) 835 x 760 x 705 mm
Vægt (metrisk) 57 kg
Elektriske krav 230 V, 1 fase, 50/60 Hz, 1,3 kW, 6,3 A
Spænding 230 V
Watt 1.3 kW
Strømstyrke 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Konvektionsteknologi APT.Line-teknologi
Antal døre 1