Få mere at vide
BINDER™ ED Avantgarde.Line - Tørre- og varmekammer, med naturlig konvektion
Shop alle BINDER produkterBeskrivelse
- Temperaturområde: +5°C over omgivelsestemperatur til +300°C
- Op til 30 % lavere energiforbrug sammenlignet med konventionelle enheder på markedet
- Høj temperaturpræcision takket være APT.line™-teknologi
- Naturlig konvektion
- Controller med LCD-skærm
- Elektromekanisk styring af udsugningsluftspjældet
- 2 forkromede stativer
- Klasse 2-integreret uafhængig justerbar temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
- Ergonomisk håndtagsdesign
- USB-port til optagelse af data
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 26,2 kubikfod |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Konvektion type | Neutral |
| Oversigt | ED720-400 V, Standard, Serie ED Avantgarde.Line - Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion, 743 L, 400 V 3 ∼ 50/60 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 743 l |
| Temperatur (metrisk) | Omgivende temperatur fra +5°C til 300°C |
| Type | Tørre- og varmekammer |
| Vise | LCD |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Maks. Hyldebelastning | 45 kg (99.2 lb.) |
| Vis mere |