Få mere at vide
BINDER™ ED Avantgarde.Line - Tørre- og varmekammer, med naturlig konvektion
Artikelnummer. 15622126 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
57 l
114 l
255 l
743 l
Dimensioner (L x B x H):
635 x 665 x 625 mm
835 x 740 x 735 mm
1090 x 845 x 962 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15622126 57 l 635 x 665 x 625 mm Hver
15632126 114 l 835 x 740 x 735 mm Hver
15642126 255 l 1090 x 845 x 962 mm Hver
15830312 743 l 1165 x 910 x 1590 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15622126 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90100333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11280.00 DKK
    10232.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 1047.91 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Styrken ved ED-seriens tørrekammer omfatter rutinemæssige tørre- og steriliseringsopgaver op til 300 °C. Takket være den naturlige konvektion er alle termiske processer, der bruger dette tørrekammer, yderst effektive. ED-serien sikrer hurtig, ensartet tørring.
  • Temperaturområde: +5°C over omgivelsestemperatur til +300°C
  • Op til 30 % lavere energiforbrug sammenlignet med konventionelle enheder på markedet
  • Høj temperaturpræcision takket være APT.line™-teknologi
  • Naturlig konvektion
  • Controller med LCD-skærm
  • Elektromekanisk styring af udsugningsluftspjældet
  • 2 forkromede stativer
  • Klasse 2-integreret uafhængig justerbar temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
  • Ergonomisk håndtagsdesign
  • USB-port til optagelse af data
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 2 kubikfod
Kammermateriale Rustfrit stål
Controller type Controller med LCD-skærm
Konvektion type Neutral
Oversigt ED056-230 V, Standard, Serie ED Avantgarde.Line - Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion, 57 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 57 l
Temperatur (metrisk) Omgivende temperatur fra +5°C til 300°C
Type Tørre- og varmekammer
Vise LCD
Materiale Rustfrit stål
Maks. Hyldebelastning 30 kg (66.1 lb.)
Model- ED056-230 V
Antal hylder 2 std./4 maks.
Stiktype NEMA 5-20P
Mål (D x B x H) Indvendig 360 x 380 x 420 mm
Dimensioner (L x B x H) 635 x 665 x 625 mm
Vægt (metrisk) 42 kg
Elektriske krav 230 V, 1 fase, 50/60 Hz, 1,05 kW, 6,3 A
Spænding 230 V
Watt 1.05 kW
Strømstyrke 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Konvektionsteknologi APT.Line-teknologi
Antal døre 1