Få mere at vide
BINDER™ CBF-serie CO2-inkubator med varmluftsterilisering og fugtregulering
Shop All BINDER Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
170 l
267 l
Model-:
CBF170-230 V
CBF170-230 V-O
CBF260-230 V
CBF260-230 V-O
CBF260-230 V-OZ
Ilt kontrol:
Ingen
Ja
Unit Size:
Hver
Description
Denne BINDER-inkubator er endda velegnet til komplekse dyrkningseksperimenter eller individuelle miljøer med hypoksiske forhold takket være det omfattende udvalg af muligheder og tilbehør.
- Kontamineringssikkert befugtningssystem uden vandbakke
- Gennemprøvet anti-kontamineringskoncept med 180°C varmluftsterilisering
- Varmluftsteriliserbar CO2-sensor med enkeltstråle infrarød teknologi
- Sømløst indvendigt kammer lavet af rustfrit stål med flanger som hyldestøttesystem
- Ventilatorløst interiør med Venturi CO2-gasblandedyse
- Intuitiv regulator med berøringsskærm
- Intern datalogger, måleværdierne kan udlæses i åbent format via USB
- Fejlfindingssystem med visuelle og akustiske alarmer
- Integrationer: Ethernet, USB, nulspændingsalarmkontakt
- Fejlsikkert CO2-system til beskyttelse af cellekulturers pH
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelsk) | 6 kubikfod |
| Kapacitet (engelsk) hylde | 22 lb. |
| Kapacitet (metrisk) hylde | 10 kg |
| Oversigt | CBF170-230 V-O med O2-kontrol 0,2-20%, CBF-serie - CO2-inkubatorer med varmluftsterilisering og fugtregulering, 170 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 170 l |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| CO2-koncentrationsområde | 0 til 20 % |
| CO2-sensorteknologi | IR sensor |
| Konvektion type | Natural, Fanless Interior |
| Holder | Ingen |
| Show More |