Få mere at vide
BINDER™ CBF-serie CO2-inkubator med varmluftsterilisering og fugtregulering
Shop alle BINDER produkter
Beskrivelse
Denne BINDER-inkubator er endda velegnet til komplekse dyrkningseksperimenter eller individuelle miljøer med hypoksiske forhold takket være det omfattende udvalg af muligheder og tilbehør.
- Kontamineringssikkert befugtningssystem uden vandbakke
- Gennemprøvet anti-kontamineringskoncept med 180°C varmluftsterilisering
- Varmluftsteriliserbar CO2-sensor med enkeltstråle infrarød teknologi
- Sømløst indvendigt kammer lavet af rustfrit stål med flanger som hyldestøttesystem
- Ventilatorløst interiør med Venturi CO2-gasblandedyse
- Intuitiv regulator med berøringsskærm
- Intern datalogger, måleværdierne kan udlæses i åbent format via USB
- Fejlfindingssystem med visuelle og akustiske alarmer
- Integrationer: Ethernet, USB, nulspændingsalarmkontakt
- Fejlsikkert CO2-system til beskyttelse af cellekulturers pH
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 6 kubikfod |
| Kapacitet (engelsk) hylde | 22 lb. |
| Kapacitet (metrisk) hylde | 10 kg |
| Oversigt | CBF170-230 V, Standard, Serie CBF - CO 2 inkubatorer med varmluftsterilisering og fugtregulering, 170 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 170 l |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| CO2-koncentrationsområde | 0 til 20 % |
| CO2-sensorteknologi | IR sensor |
| Konvektion type | Natural, Fanless Interior |
| Holder | Ingen |
| Vis mere |