Få mere at vide
BINDER™ CB-S-serie Solid.Line - CO2-inkubator med varmluftsterilisering
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17373693 Shop alle BINDER produkter
Kapacitet (metrisk):
170 l
267 l
Mål (D x B x H) Indvendig:
560 x 505 x 600 mm
620 x 575 x 750 mm
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17373693
Brand: BINDER™ 96400003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Holdbare og prisbillige inkubatorer i CB-S-serien er velegnet til rutinemæssige celledyrkningsapplikationer inden for celleproduktion, især i akademisk kontekst. Kontamineringssikker på grund af 180 °C varmluftsterilisering og pH-stabil takket være infrarød CO2-måling i realtid uden afvigelser.
  • Temperaturområde: +6°C over omgivelsestemperatur til +50°C
  • Fugtighedsområde: 90 til 95 % relativ luftfugtighed
  • CO2-kontrolområde: 0 til 20 vol.% CO 2
  • Gennemprøvet anti-kontamineringsfunktion med 180°C varmluftsterilisering
  • Befugtningssystem med kondensbeskyttelse
  • CO2-gasblandingsdyse med Venturi-effekt
  • CO2-sensor med infrarød teknologi
  • LCD til at vise temperatur og CO2 sammen med yderligere information og alarmer
  • Intern datalogger, måleværdierne kan udlæses i åbent format via USB
  • Tætsluttende indvendig låge af sikkerhedsglas
  • Sømløst indvendigt kammer i rustfrit stål
  • Perforerede hylder, rustfrit stål
  • Fejlfindingssystem med visuelle og akustiske alarmer
  • Integrationer: Ethernet, USB, nulspændingsalarmkontakt
  • Enheder kan stables med stableadaptere; CB-S er velegnet til stabling med CB- og CBF-modeller af samme størrelse
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 9,4 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 22 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 10 kg
Oversigt CBS260-230 V, Standard, CB-S-serie Solid.Line - CO2-inkubatorer med varmluftsterilisering, 267 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 267 l
Kammermateriale Rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 0 til 20 %
CO2-sensorteknologi IR sensor
Konvektion type Natural, Fanless Interior
Holder Ingen
Belysning Ingen belysning
Materiale Rustfrit stål
Antal steder 1
Antal hylder 3
O2 koncentrationsområde 1 til 21 %
Ilt kontrol Ingen
Stiktype NEMA 5-20P
Relativ luftfugtighed 90 til 95 %
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +6 til 50 °C
Type CO2-inkubatorer
Vise LCD
Model- CBS260-230 V
O2-sensorteknologi IR sensor
Sensortyper IR sensor
Mål (D x B x H) Indvendig 620 x 575 x 750 mm
Dimensioner (L x B x H) 740 x 885 x 1020 mm
Vægt (metrisk) 122 kg
Spænding 230 V
Watt 1.5 kW
Strømstyrke 6,5 A
Frekvens 50/60 Hz