Få mere at vide
BINDER™ CB-serie - CO2-inkubator med varmluftsterilisering og varmesteriliserbar CO2-sensor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17393693 Shop alle BINDER produkter
Kapacitet (metrisk):
53 l
170 l
267 l
Model-:
CB056-230 V
CB056-230 VO
CB170-230 V
CB170-230 V-O
CB170-230V-D
CB260-230 V
CB260-230 V-O
Ilt kontrol:
Ingen
Ja
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17393693
Brand: BINDER™ 96400006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den kraftfulde og alsidige CB CO2-inkubator er velegnet til cellebaserede assays inden for medicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning. Den er endda velegnet til komplekse dyrkningsforsøg eller individuelle miljøer med hypoksiske forhold takket være det omfattende udvalg af muligheder og tilbehør.
  • Optimeret befugtningssystem med dobbelt bakke og kondensbeskyttelse
  • Gennemprøvet anti-kontamineringsfunktion med 180°C varmluftsterilisering
  • Varmluftsteriliserbar CO2-sensor med enkeltstråle infrarød teknologi
  • Sømløst indvendigt kammer lavet af rustfrit stål med flanger som hyldestøttesystem
  • Ventilatorløst interiør med Venturi CO2-gasblandedyse
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm
  • Intern dataoptagelse, kan udlæses i åbent format via USB-interface
  • Fejldiagnosesystem med visuel og akustisk alarm
  • Integrationer: Ethernet, USB, nulspændingsalarmkontakt
  • Fejlsikkert CO2-system til beskyttelse af cellekulturers pH
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1.9 cu. ft.
Kapacitet (engelsk) hylde 22 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 10 kg
Oversigt CB056-230 V-O, with O2 control 0.2-20%, Series CB - CO2 incubators with hot air sterilization and heat sterilizable CO2 sensor, 53 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 53 l
Kammermateriale Stainless Steel
CO2-koncentrationsområde 0 to 20%
CO2-sensorteknologi IR Sensor
Konvektion type Natural, Fanless Interior
Holder None
Belysning No Lighting
Materiale Stainless Steel
Antal steder 1
Antal hylder 2
O2 koncentrationsområde 1 to 21%
Ilt kontrol Ja
Stiktype Nema 5-20P
Relativ luftfugtighed 90 to 95%
Temperaturområde (metrisk) Ambient +6° to 60°C
Type CO2 Incubator
Vise TFT touch
Model- CB056-230 VO
O2-sensorteknologi IR sensor
Sensortyper IR sensor
Mål (D x B x H) Indvendig 400 x 330 x 400 mm
Dimensioner (L x B x H) 528 x 645 x 674 mm
Vægt (metrisk) 53 kg
Spænding 230 V
Watt 0.8 kW
Strømstyrke 3.5 A
Frekvens 50/60 Hz